para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
279-281 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cccc2c(O)nccc12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-3-1-2-7-6(8)4-5-10-9(7)12/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI key
LFUJIPVWTMGYDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DiQ is a potent inhibitor of Poly(ADP-ribose) synthetase which is activated by nitric oxide; neuroprotective agent.
Disclaimer
Light sensitive
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?