Merck
I0758
2-Imidazolidone-4-carboxylic acid
~95%
Sinónimos:
2-Oxo-4-imidazolidinecarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H6N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~95%
mp
184-186 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C1CNC(=O)N1
InChI
1S/C4H6N2O3/c7-3(8)2-1-5-4(9)6-2/h2H,1H2,(H,7,8)(H2,5,6,9)
Clave InChI
KZKRPYCBSZIQKN-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)