Merck
I0625
Sigma-Aldrich
L-β-Imidazolelactic acid
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-(4-Imidazolyl)propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable