Merck
I0375
Sigma-Aldrich
4-Imidazoleacetic acid hydrochloride
Sinónimos:
(4-Imidazolyl)acetic acid hydrochloride, I4AA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
162.57
Beilstein:
3701591
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
mp
218-222 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.OC(=O)Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H6N2O2.ClH/c8-5(9)1-4-2-6-3-7-4;/h2-3H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
Clave InChI
MWHLCFYPFGFBQO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Competitive antagonist at GABAC receptors.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - Solvent
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - Solvent