Saltar a
HS8882A
Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
31,20 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
31,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
blue
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882A
General description
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS8881AHS8881BHS8881C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881C
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
feature
fits beaker size 250 to 1000 mL
feature
fits beaker size 500 to 2000 mL
material
blue
material
blue
material
blue
material
blue
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)