Documentos clave
HS8881B
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 250 to 1000 mL, blue
Seleccione un Tamaño
1 EACH
39,00 €
39,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
39,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
39,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
blue
Características
fits beaker size 250 to 1000 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS8881B
Descripción general
The Lead Ring is perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Características y beneficios
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)