Saltar a
HS2860P
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 16 x 50 mL tubes, pk of 10
Oferta disponible
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar 450 € — Ahorrar 5 %; Gastar 700 € — Ahorrar 10 %; Gastar 1300 € — Ahorrar 15 %*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
53,70 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860P
Feature:
Holds 16 x 50 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 10
53,70 €
Ahorre hasta 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
cardboard
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860P
well diam.
35 mm
Features and Benefits
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS2860THS2860MHS2860B
description
Holds 16 x 50 mL tubes, pk of 10
description
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
description
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 3 in., white, pk of 12
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
feature
for tubes 1.5 ‑ 2 mL
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860P
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860T
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860B
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 12
well diam.
35 mm
well diam.
23 mm
well diam.
-
well diam.
-
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)