Saltar a
HS28271
Bag heat sealer with cutter
AC/DC input 220 V / 230 V AC, Schuko plug
Sinónimos:
bag sealer, plastic bag sealer
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Disponible para enviar HOYdesdeLyon
270,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41122406
270,00 €
Disponible para enviar HOYDetalles
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28271
General description
The Heat Sealer with cutter quickly and efficiently seals polyethylene or polypropylene bags, sheets or flat tubing from 0.01 to 0.8 mm thick. The sliding blade removes excess material 19mm from the seal.
  • Timing knob ensures safe sealing. Simply turn knob to set time (1-8 seconds), press handle down and remove when light indicates cycle is complete
  • Heating element measures 310 mm long and is only hot when sealing
  • Includes replacement part kit: two extra blades, two extra heating elements and two extra PTFE cloths
  • Additional replacement part kits can be ordered separately
  • Measures 86 mm W x 446 mm D x 166 mm H (closed), 450 Watt unit with a 153 cm power cord
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS28270HS28280WPB01239WA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28271
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28270
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28280
manufacturer/tradename
Whirl-Pak® B01239WA
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bag heat sealer with cutter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)