Documentos clave
HS24322E
Mega Rack® tube rack
single, for 10-13 mm tubes, white
Seleccione un Tamaño
1 EACH
45,70 €
45,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
45,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
45,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
polypropylene
Características
Holds 216 x 5-7 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS24322E
tamaño
337x235x91 mm
color
white
Descripción general
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Información legal
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)