Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 86,70 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23471B
Feature:
Holds 2 boxes
Material:
clear acrylic
86,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
clear acrylic
feature
Holds 2 boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23471B
W × H × D
295 × 260 × 110 mm
Features and Benefits
- All holders fit most of the box brands
- Mounting screws are provided
- A polyester foam insert is included in the clear acrylic holders to firmly hold a variety of glove box sizes-snug fit facilitates quick removal of gloves.
- all holders fit most major brands of boxes
- mounting screws included
- includes a polyester foam insert to securely hold a range of glove sizes- snug fit ensures easy removal of gloves
Other Notes
Gloves to be organized and kept ready for immediate use. Free up benchtop space by mounting holders on the wall for convenient glove dispensing.
1 of 1
Este artículo | |
|---|---|
| description Fits 2 glove boxes, clear acrylic | description clear acrylic |
| feature Holds 2 boxes | feature Holds 1 box |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A |
| material clear acrylic | material clear acrylic |
| W × H × D 295 × 260 × 110 mm | W × H × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ClearlySafe Glove Box Holder
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?