Documentos clave
HS15994C
Premium Slide box
100 Place, cork lining, red
Sinónimos:
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Seleccione un Tamaño
1 EACH
22,80 €
22,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
22,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
22,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
nickel closure
red
Características
Holds 100 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS15994C
L × An × Al
208 × 175 × 34 mm
Descripción general
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Características y beneficios
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)