Saltar a
HS1427AA
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 5 mL, black
Sinónimos:
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
35,40 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1427AA
35,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427AA
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
volume
5 mL
color
black
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS1425AAHS1427BHS1427A
description
polystyrene, volume 5 mL, black
description
polystyrene, volume 5 mL, white, anti-static
description
polystyrene, volume 30 mL, black
description
polystyrene, volume 25 mL, black
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427A
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
volume
5 mL
volume
5 mL
volume
30 mL
volume
25 mL
color
black
color
white
color
black
color
black
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
L × W × H
71 mm × 46 mm × 14 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)