Saltar a
HS1422
Shallow weigh boat
Medium, square white polystyrene, pk of 500 ea
Sinónimos:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
500 ea
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
58,20 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square white polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1422
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
square white polystyrene
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1422
L × H
90 mm (90 mm) × 7 mm
General description
Our flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
  • Shallow boat with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Ideal for solid product weighing
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS1423CHS1421CHS1426C
Weigh Boat Large, square black polystyrene, pk of 500 ea
HS1423C
Weigh Boat
Weigh Boat Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea
HS1421C
Weigh Boat
description
Medium, square white polystyrene, pk of 500 ea
description
Large, square black polystyrene, pk of 500 ea
description
Large, square blue polystyrene, pk of 500 ea
description
polystyrene, volume 100 mL, black, anti-static
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1422
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1421C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426C
material
square white polystyrene
material
square black polystyrene
material
square blue polystyrene
material
polystyrene
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500 ea
packaging
pk of 500
L × H
90 mm (90 mm) × 7 mm
L × H
-
L × H
-
L × H
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)