Documentos clave
HS120223
Weigh Boat
Medium, square blue polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Sinónimos:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
Seleccione un Tamaño
500 EA
58,20 €
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
58,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
58,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
square blue polystyrene
tamaño
medium
Características
Anti-static
envase
pk of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS120223
L × An × Al
(85 mm) × 84 mm × 24 mm
color
blue
Descripción general
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Características y beneficios
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1