HPA023881
Anti-TFE3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Tfe3 Antibody, Tfe3 Antibody - Anti-TFE3 antibody produced in rabbit, TFEA, bHLHe33
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human, rat, mouse
validación mejorada
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Nº de acceso UniProt
aplicaciones
research pathology
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFE3(7030)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SKDLESRQRSLEQANRSLQLRIQELELQAQIHGLPVPPTPGLLSLATTSASDSLKPEQLDIEEEGRPGAATFHVGGGPAQNAPHQQPPAPPSDALLDLHFPSDHLGDLGDPFHLGLEDILMEEEEGVVGGLSGGALSPLRAAS
Aplicación
- in immunofluorescence
- in immunocytochemistry studies
- in immunostaining
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?