HPA019823
Anti-FAM20C antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-DMP-4, Anti-Dentin matrix protein 4, Anti-Protein FAM20C
Seleccione un Tamaño
542,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
542,00 €
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
secuencia del inmunógeno
VNSDTRLSPKAAENPDWPHAGAEGAEFLSPGEAAVDSYPNWLKFHIGINRYELYSRHNPAIEALLHDLSSQRITSVAMKSGGTQLKLIM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAM20C(56975)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)