HPA016431
Anti-SRPK1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-SFRS protein kinase 1, Anti-SR-protein-specific kinase 1, Anti-Serine/arginine- rich protein-specific kinase 1, Anti-Serine/threonine-protein kinase SRPK1
Seleccione un Tamaño
505,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
505,00 €
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
validación mejorada
independent
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
secuencia del inmunógeno
QEIEEMEKESGPGQKRPNKQEESESPVERPLKENPPNKMTQEKLEESSTIGQDQTLMERDTEGGAAEINCNGVIEVINYTQNSNNETLRHKEDLHNANDCDVQNLNQESSFLSS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SRPK1(6732)
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (1 paper)
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)