HPA007053
ANTI-CDK19 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-CDC2- related protein kinase 6, Anti-CDC2L6, Anti-Cell division cycle 2-like protein kinase 6, Anti-Cyclin-dependent kinase 11, Anti-Death-preventing kinase
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
validación mejorada
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunoblotting: 0.4 μg/mL
immunofluorescence: 1-4 μg/mL
secuencia del inmunógeno
KGDKNQQQQQNQHQQPTAPPQQAAAPPQAPPPQQNSTQTNGTAGGAGAGVGGTGAGLQHSQDSSLNQVPPNKKPRLGPSGANSGGPVMPSDYQHSSSRLNYQSSVQGSSQSQSTLGYSSSSQQSSQYHPSH
aplicaciones
research pathology
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CDC2L6(23097)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?