H9789
Anti-HMGB2 (HMG2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinónimos:
Anti-High mobility group box 2, Anti-High mobility group protein 2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
rat, human, mouse
envase
antibody small pack of 25 μL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cell lysates.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using fixed PC12 cultured cells.
western blot: 2-4 μg/mL using PC12 whole cell lysates.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HMGB2(3148)
mouse ... Hmgb2(97165)
rat ... Hmgb2(29395)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable