H9276
Heparin disaccharide IV-H
≥95%
Sinónimos:
α-ΔUA-[1→4]-GlcN
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Porcine
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C12H19NO10/c13-4(2-14)8(18)10(6(17)3-15)23-12-9(19)5(16)1-7(22-12)11(20)21/h1-2,4-6,8-10,12,15-19H,3,13H2,(H,20,21)
Clave InChI
RSCSYLOUHOXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.