Merck
H6879
Sigma-Aldrich
Ethyl 12-hydroxystearate
~99%
Sinónimos:
12-Hydroxystearic acid ethyl ester, Ethyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H40O3
Número de CAS:
Peso molecular:
328.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
~99%
Formulario
solid
grupo funcional
ester
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O3/c1-3-5-6-13-16-19(21)17-14-11-9-7-8-10-12-15-18-20(22)23-4-2/h19,21H,3-18H2,1-2H3
Clave InChI
FAUQJFRSOKONGU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)