H5005
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Grade II, 98-100%, crystalline
Sinónimos:
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
About This Item
Productos recomendados
tpo
Grade II
Análisis
98-100%
formulario
crystalline
color
off-white to tan
mp
219-220 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable