H2644
1-O-Palmityl-2-O-methyl-rac-glycerol
About This Item
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC(CO)OC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)