Documentos clave
H2417
Sigma-Aldrich
Histone H3.2 human
Sinónimos:
Histone, Human
About This Item
Número de CAS:
Código UNSPSC:
12352202
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
concentración
1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... H3.2(440686)
Forma física
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)