H1541
Anti-HOXC4 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CP19, Anti-Homeobox 3E, Anti-Homeobox C4
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~40 kDa
reactividad de especies
human
concentración
~1.0 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC4
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXC4
western blot: 5-10 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXC4
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HOXC4(3221)
mouse ... Hoxc4(15423)
rat ... Hoxc4(24459)
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)