Heparin Cofactor II (HCII) is a member of the serpin superfamily and acts as a serine protease inhibitor. It rapidly inactivates thrombin in the presence of dermatan sulfate, heparan sulfate, or heparin. However, it should be noted that Heparin Cofactor II itself is not a proper anticoagulant. When used alone, it will not prevent blood from coagulating. For anticoagulant purposes, substances such as Heparin sodium salt, EDTA, or Sodium Citrate are commonly used in research and clinical laboratories.
H0417
Heparin Cofactor II from human plasma
aqueous glycerol solution, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinónimos:
HCF2, HCII, SERPIND1
Seleccione un Tamaño
643,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
643,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
aqueous glycerol solution
mol peso
~66 kDa
~66 kDa
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... SERPIND1(3053)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
-
Will Heparin cofactor II (Sigma H0417) stop blood from coagulating?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?