Documentos clave
GN791840
Greiner 3-D Aldehyde HTA plate
non-sterile, 96 tests per plate
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 791840
disponibilidad
available only in China
tamaño
96 wells
idoneidad
suitable for (cell culture)
Descripción general
Plastic plates for high-throughput microarrays. With 96 shallow wells and a low well rim, the HTA Plate has been optimized for the simultaneous analysis of multiple samples.
Características y beneficios
  • low well rim of only 0.3 mm
  • low autofluorescence
Información legal
HTA is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)