Documentos clave
GN665180
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
12 well, flat bottom, TC treated, with lid, sterile
Sinónimos:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 665180
disponibilidad
available only in China
tamaño
12 wells
idoneidad
suitable for (cell culture)
Información legal
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)