Documentos clave
GN541070
Greiner cell scrapers
handle size 25 cm
Sinónimos:
cell lifter, cell lifters, cell scraper
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
fabricante / nombre comercial
Greiner 541070
Greiner
disponibilidad
available only in China
asa tamaño
25 cm
Descripción general
Greiner cell scrapers are an ideal combination of a rigid polystyrene handle with a soft polyethylene scraping blade.
Material
Handle: Polystyrene
Blade: High Density Polyethylene
Color
Handle: Blue
Blade: White
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)