Documentos clave
GESE202GN5
GE glass plate
notched, L × D 10 cm × 8 cm
Seleccione un Tamaño
5 EA
233,00 €
233,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
233,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
233,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva Article No. 80-6136-05
Cytiva SE202GN-5
L × P
10 cm × 8 cm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)