GERPN8511
Nucleon PhytoPure
Cytiva RPN8511, pack of 50 × 1.0 g
Seleccione un Tamaño
573,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
573,00 €
Productos recomendados
envase
pack of 50 × 1.0 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva RPN8511
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- PhytoPure resin binds plant polysaccharides ensuring high yields of high-quality plant genomic DNA in only 1 h.
- Two kit sizes provide economical scale-up using the same phenol-free protocol.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)