GERPN303T
Hybond®-NX Nylon hybridization membranes
W × L 30 cm × 3 m, pack of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Productos recomendados
Materiales
neutral nylon membrane
Formulario
solid
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva RPN303T
An × L
30 cm × 3 m
color
White
tamaño de poro
0.45 μm pore size
Información legal
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)