GERPN1606
Megaprime™ DNA Labelling System, dCTP
Cytiva RPN1606, sufficient for 30 reactions
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for 30 reactions
fabricante / nombre comercial
Cytiva RPN1606
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- For labeling of DNA probes to specific activities > 1 × 109 dpm/μg in 10 min.
- Features cloned Klenow fragment and random nonamers in the random-prime labeling technique.
- No need to remove unincorporated nucleotides before hybridization.
- Protocols for labeling directly from Low melting point Agarose.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)