GEPA15405
CypHer 5E NHS Ester 5MG
Seleccione un Tamaño
2090,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2090,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Cytiva
Descripción general
- Generic technology can be coupled to any receptor or epitope tag antibody.
- Monitors any neutral to acidic event.
- Simple fluorescence intensity increase.
Características y beneficios
- Generic technology can be coupled to any receptor or epitope tag antibody.
- Monitors any neutral to acidic event.*Simple fluorescence intensity increase.
- Classic CyDye profile of two heterocycles linked by a polymethine bridge, and contains secondary nitrogen atoms in one or both heterocyclic rings.
- CypHer5E has additional sulfonate groups to enhance its solubility in aqueous solutions.
- Increased labelling efficiency and reduces adverse dye-dye interactions.
Almacenamiento y estabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)