Documentos clave
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Sinónimos:
IgG HRP Conjugate
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
conjugado
peroxidase conjugate
forma del anticuerpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
Características
wetted part: no
envase
pkg of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva NA9340-1ML
color
Colorless
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Características y beneficios
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
ECL is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)