GE90-1003-47
HiTrap® 5X1ML,Chelating Seph FF
Seleccione un Tamaño
720,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
720,00 €
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Cytiva
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
3-13
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)