Documentos clave
GE80-1129-52
EPH electrode wick for MultiPhor II electrophoresis unit
W × L 104 mm × 253 mm, pack of 500 ea
Seleccione un Tamaño
1 PKG
701,00 €
701,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
701,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
701,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
electrophoresis grade
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80112952
An × L
104 mm × 253 mm
Descripción general
Used for connecting the buffer solution with the gel.
Información legal
MultiPhor is a trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)