Documentos clave
GE80-1129-37
GelBond PAGfilm, 203 X 260 mm, Pkg/50
Cytiva 80-1129-37, pack of 50 pieces
Seleccione un Tamaño
1 PKG
1050,00 €
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
1050,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
1050,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 50 pieces
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80-1129-37
disponibilidad
not available in Japan
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
GelBond PAGfilm is designed as a support for polyacrylamide gels. One side of the film has a specially treated surface which will react with the acrylamide monomer solution during polymerization to form covalent linkages between the gel and the plastic support.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)