Documentos clave
GE29400458
HiTrap® Capto S
Cytiva 29400458, pack of 1 × 1 mL
Seleccione un Tamaño
1 ML
49,00 €
49,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
49,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
49,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pack of 1 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29400458
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Información legal
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)