GE29-1487-22
Superdex® Increase 75
5/150 GL, Cytiva 29-1487-22, column L × I.D. 15 cm × 5 mm, 9 μm avg. part. size
Sinónimos:
Superdex 75 Column, Superdex Increase
About This Item
Productos recomendados
Materiales
glass column
titanium frit
Línea del producto
Superdex®
caducidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
mol peso
3000-70,000 Da (globular proteins)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29-1487-22
Parámetros
<0.75 mL/min flow rate
4-50 μL sample volume
lecho volumen
~3 mL
columna L × D.I.
15 cm × 5 mm
matriz
polymeric
tam. prom. pieza
9 μm
working range
3-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Up to 50% higher resolution compared with predecessor Superdex 75, for improved purity and analysis results.
- Runtime reduced down to one third compared with predecessor Superdex 75, with maintained resolution for results faster.
- Versatile use in both preparative and analytical applications, especially with recombinant tagged proteins.
- Tolerance to repeated harsh cleaning procedures at high pH ensures long column lifetime and minimizes carryover.
- Higher lot-to-lot consistency compared with predecessor Superdex 75.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
40.5 °C