Documentos clave
GE28950859
HiTrap® MacroCap SP
pkg of 5 × 5 mL, Cytiva, 28-9508-59
Seleccione un Tamaño
5 X 5 ML
2260,00 €
2260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 X 5 ML
2260,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
2260,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
28-9508-59
Cytiva
Información legal
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MacroCap is a trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Peripheral nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)