Documentos clave
GE28-9068-45
Hyperfilm MP
W × L 8 in. × 10 in., pack of 50 ea
Seleccione un Tamaño
1 PKG
460,00 €
460,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
460,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
460,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28906845
An × L
8 in. × 10 in.
Categorías relacionadas
Descripción general
Amersham Hyperfilm MP is an excellent multipurpose film constructed from a clear base coated on both sides with a photographic emulsion that is protected by an anti-scratch layer. The anti-scratch coating reduces the risk of visible artifacts (e.g., plastic wrap marks) and the clear colorless base results in easy reading of images, without compromising on sensitivity.
Características y beneficios
  • High sensitivity for low concentration targets.
  • Intended for radiometric or chemiluminescent applications.
  • Clear background for excellent contrast and improved band visibility.
  • Publication-quality images.
  • High resolution at an economical price.
  • Easy to use.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Información legal
Hyperfilm is a trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)