GE28-4112-11
HITRAP® AVB SEPHAROSE HP
Cytiva 28-4112-11, pack of 5x1 mL
Seleccione un Tamaño
1280,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1280,00 €
Productos recomendados
envase
pack of 5x1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-4112-11
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
cross-linked agarose
tam. prom. pieza
34 μm
cleaning
2-12
Intervalo de trabajo
3-10
capacidad
1012 genecopies mL binding capacity
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- One step purification of adeno associated viruses
- Affinity medium with high selectivity and low background binding
- Large surface area to give enhanced capacity
- Prepacked HiTrap columns available, for simple operation with a syringe, pump, or chromatographic system
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)