GE27-1870-04
2′-Deoxyguanosine 5′-Triphosphate, sodium (dGTP)
Cytiva 27-1870-04, pkg of 250 mg
Seleccione un Tamaño
564,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
564,00 €
Productos recomendados
Formulario
solid
envase
pkg of 250 mg
fabricante / nombre comercial
Cytiva 27-1870-04
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- For applications requiring dNTPs of high purity such as amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
- High Purity dNTPs are functionally tested in long PCR* to be PCR-qualified, and meet or exceed criteria for high-quality sequencing with Thermo Sequenase DNA Polymerase.
- High purity: > 98% triphosphate, as confirmed by chromatographic analysis and 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
- These dNTPs are supplied as solids. For high purity solutions dNTPs, see the improved "illustra™ Solutions dNTPs".
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)