Documentos clave
GE25-9005-98
Autoscreen A, 96-Well Plate Pack
Seleccione un Tamaño
10 X 96 WELLS
1040,00 €
1040,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 X 96 WELLS
1040,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
1040,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Cytiva
envase
pkg of (10 x 96-well plates)
Descripción general
AutoScreen 96-Well Plate consists of a 96-well filter plate containing DNA Grade Sephadex G-50 for purification of sequencing reactions prior to analysis on ABI sequencers and can be used for other size exclusion applications.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)