GE25-0500-75
RNAspin 96 (4)
Cytiva 25-0500-75, pack of (4 preps)
Seleccione un Tamaño
1500,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1500,00 €
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Cytiva 25-0500-75
envase
pack of (4 preps)
capacidad
100 μg binding capacity
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- For fast and efficient purification in a 96-well format.
- 96 samples can be parallel-processed with high reproducibility in under 70 min.
- Integrated wash plate eliminates risk of contamination.
- Flexible processing by vacuum or centrifugation.
- DNase I treatment removes genomic DNA, leading to high-quality total RNA product.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during RNA preparation.
Protocolos
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.