GE17548911
HiTrap® Capto™ Lentil Lectin
pkg of 5 × 1 mL, Cytiva, 17-5489-11, 75 μm avg. part. size
Seleccione un Tamaño
1510,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1510,00 €
Productos recomendados
envase
pkg of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
17-5489-11
Cytiva
tam. prom. pieza
75 μm
Descripción general
- Group-specific adsorbent for carbohydrate-containing molecules
- High productivity and cost-efficiency in downstream operations
- Animal component-free production
Capto Lentil Lectin resin is based on a rigid high-flow agarose base matrix that enables high flow rates. The product is available in bulk as well as in various high-throughput process development formats.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)