Documentos clave
GE17-1271-01
Cytopore 2
Cytiva, dry powder
Seleccione un Tamaño
GE17-1271-01
6030,00 €
6030,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
GE17-1271-01
6030,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NC.01
6030,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
dry powder
fabricante / nombre comercial
17-1271-01
Cytiva
Información legal
Cytopore is a trademark of Cytiva
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)