GE17-1186-01
RESOURCE™ PHE
Cytiva 17-1186-01, pack of 1 mL
Seleccione un Tamaño
1240,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1240,00 €
Productos recomendados
ligand
phenyl
envase
pack of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-1186-01
condiciones de almacenamiento
(20% Ethanol)
Parámetros
217 psi
lecho tamaño
6.4 mm × 30 mm
lecho volumen
1 mL
Matriz
polystyrene/divinylbenzene
tam. prom. pieza
15 μm
tamaño de partícula
15-15 μm
cleaning
1-14
Intervalo de trabajo
2-12
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- High performance at Low back pressure, even with high sample load of up to 25 mg of Protein.
- Hydrophobic ligand (phenyl) coupled to the 15 μm monodispersed rigid polystyrene/divinylbenzene matrix.
- Designed for low- to medium- pressure systems ranging from a peristalic pump to ÄKTA® design and FPLC™ Systems.
- RESOURCE™ HIC columns are available with ether, isopropyl, or phenyl. Generally, RESOURCE™ PHE will have the strongest hydrophobicity followed by RESOURCE™ ISO and RESOURCE™ ETH, successively.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.