GE17-0978-13
HiTrap® Butyl-s Fast Flow
Cytiva 17-0978-13, pack of 5 × 1 mL
Seleccione un Tamaño
245,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
245,00 €
Productos recomendados
ligand
butyl-S
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0978-13
Parámetros
flow rate
<4 mL/min flow rate
42 psi
lecho tamaño
7 mm × 25 mm
lecho volumen
1 mL
columna D.I.
7 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamaño de partícula
45-165 μm
diámetro promedio
90 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
3-13
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Descripción general
Características y beneficios
- Provide convenient and fast small-scale Protein purifications.
- Butyl-S Sepharose™ 6 Fast FLow is well-established and is the least hydrophobic medium in the Sepharose™ Fast FLow HIC range.
- Flexible design for use with syringes, single laboratory pump, or chromatography system such as ÄKTA® design.
- High flow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap® columns in series or using HiPrep™ columns.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Column, media, and sample preparation for Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) detailed with Cytiva media.
Protocolos
This page discusses various aspects of sample preparation for chromatographic purification.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.